Wichtige Dokumente
914630
Silica nanoparticles
pore size non-porous, 900 nm particle size, 5 % (w/w) in ethanol, dispersion
Synonym(e):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silica
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Konzentration
5 % (w/w) in ethanol
Partikelgröße
900 nm
Porengröße
non-porous
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
49.5 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Flammpunkt (°C)
9.7 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)