Wichtige Dokumente
914363
di-n-butylammonium trimethylammonium lead(II) tridecaiodide
n = 4
Synonym(e):
(BA)2(MA)3Pb4I13, 2D perovskite, Bis(butylammonium) tris(methylammonium) tridecaiodotetraplumbate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
crystals
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)