Wichtige Dokumente
914274
DMOTY TEA
≥95%
Synonym(e):
3-(5-Methoxy-2-((5-methoxy-3-(3-sulfonatopropyl)benzo[d]thiazol-2(3H)-ylidene)methyl)benzo[d]thiazol-3-ium-3-yl)propane-1-sulfonate triethylamine salt, Fluorescent G-quadruplex probe, Live-cell autophagy probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COC1=CC=C2C(N(C(S2)=CC3=[N+](CCCS(=O)([O-])=O)C(C=C(OC)C=C4)=C4S3)CCCS(=O)([O-])=O)=C1.CCN(CC)CC
InChI
1S/C23H26N2O8S4.C6H15N/c1-32-16-5-7-20-18(13-16)24(9-3-11-36(26,27)28)22(34-20)15-23-25(10-4-12-37(29,30)31)19-14-17(33-2)6-8-21(19)35-23;1-4-7(5-2)6-3/h5-8,13-15H,3-4,9-12H2,1-2H3,(H-,26,27,28,29,30,31);4-6H2,1-3H3
InChIKey
XGDLAZBMOHDWKV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)