Wichtige Dokumente
911267
mPEG24-Hydrazide
Synonym(e):
Methoxy-PEG-HZ, mPEG-Hydrazide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 1200 (by NMR)
Eignung der Reaktion
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: carboxyl reactive
Farbe
white to off-white
Ω-Ende
hydrazide
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)