Wichtige Dokumente
908584
WinterRed photocage
≥95%
Synonym(e):
(3,7-Bis(4-(dimethylamino)styryl)-1,5,5,9-tetramethyl-dipyrrolo[1,3,2]diazaborinin-10-yl)methanol, 3,5-Bis(4-dimethylamino)styryl-1,7-dimethyl-8-hydroxymethyl pyrromethene dimethylborate, BODIPY Photocage
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)