Wichtige Dokumente
906212
Gold-Nanostäbchen
25 nm diameter, FITC and streptavidin functionalized, powder
Synonym(e):
Au-Nanostäbchen, Gold-Nanostäbchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanorod
powder
Durchmesser
25 nm
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)