Wichtige Dokumente
906107
(9-Aminononyl)triphenylphosphonium bromide
90%
Synonym(e):
Aminononane TPP mitochondrial tag, Mitochondria-targeting probe building block, Phosphonium lipocation tag
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
90%
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCCCCCCCCC[P+](C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.[Br-]
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)