Wichtige Dokumente
905453
Cyclohexanol-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+6
Verpackung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F
Flammpunkt (°C)
64 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)