Wichtige Dokumente
901908
N-Acetyl-L-cysteine-1,2,3-13C3, 15N
≥97 atom % 15N, ≥97 atom % 13C, ≥95% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥97 atom % 13C
≥97 atom % 15N
Assay
≥95% (CP)
Form
crystals
Methode(n)
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+4
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S[13CH2][13C@H]([15NH]C(C)=O)[13C](O)=O
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)