Wichtige Dokumente
901074
Ir(MDQ)2(acac)
sublimed
Synonym(e):
Bis(2-methyldibenzo[f,h]quinoxaline)(acetylacetonate)iridium(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (sublimed, HPLC)
Form
powder
Farbe
red
SMILES String
CC1=NC(C(C=CC=C2)=C2C3=C4C5=CC=C3)=C4[N]([Ir]56OC(C)C=C(C)O6)=C1
InChI
1S/C17H11N2.C5H9O2.Ir/c1-11-10-18-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)17(16)19-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2-7,9-10H,1H3;3-4,7H,1-2H3;/q;-1;+2/p-1/b;5-3-;
InChIKey
FQHZITKUOOFGDL-FMFSYIAASA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)