Wichtige Dokumente
900676
N-Propyldiethanolamine-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
Synonym(e):
Bis-(2-hydroxyethyl)-3-aminopropyl-functionalized silica gel, Si-DEAM, SiliaMetS® DEAM
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
powder
Haltbarkeit
2 yr (expiration date period)
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Oberflächenbereich
480-550 m2/g
Porengröße
60 Å pore diameter
Kapazität
≥0.81 mmol/g loading(molecular loading)
Löslichkeit
all common solvents: soluble (organic and aqueous)
Schüttdichte
679 g/L (typical tap density)
Anwendung
Metal scavenger: Ag, Cu, Fe, Pt, Sn, Ti, Zn, and boronic acids.
Vorsicht
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Rechtliche Hinweise
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?