Wichtige Dokumente
900614
3-(4-(Prop-2-yn-1-yloxy)benzoyl)benzoic acid
≥95%
Synonym(e):
Carboxyl benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CC#C)c1ccc(cc1)C(=O)c2cc(ccc2)C(=O)O
InChI
1S/C17H12O4/c1-2-10-21-15-8-6-12(7-9-15)16(18)13-4-3-5-14(11-13)17(19)20/h1,3-9,11H,10H2,(H,19,20)
InChIKey
ZQWRDUVGHBGHPV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)