Wichtige Dokumente
900471
CPhos Pd G4
95%
Synonym(e):
[2′ -(dicyclohexylphosphino-κP)-N2,N2,N6,N6-tetramethyl[1,1′ -biphenyl]-2,6-diamine](methanesulfonato-κO)[2′-(methylamino-κN)[1,1
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder or crystals
Leistungsmerkmale
generation 4
Eignung der Reaktion
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)NC.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1)c2c(cccc2N(C)C)N(C)C.[S](=O)(=O)([O-])C
InChIKey
ZBDSBEXQDXJAOM-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?