Merck
900371
Sigma-Aldrich
(±)-Gallocatechin-2,3,4-13C3
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C12H14O7
Molekulargewicht:
309.25
UNSPSC-Code:
12352114
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](O)[13C](C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)O2
InChI
1S/C15H10O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,16-21H/i5+1,12+1,15+1
InChIKey
CKSTYZPHICYKHH-HQTPQMSASA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Relative stereochemistry
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)