Wichtige Dokumente
87991
Tetraoctylammoniumchlorid
≥97.0% (AT)
Synonym(e):
N,N,N-trioctyl-1-octanaminium chloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (AT)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
50-54 °C
SMILES String
[Cl-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.ClH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
SNNIPOQLGBPXPS-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Cationic additive in the preparation of the polyaniline-based calcium selective electrode.
- Phase transfer catalyst in the Brust-Schiffrin synthesis of gold nanoparticles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)