Merck
86864
Sigma-Aldrich
Tetrabutylammoniumcyanat
technical
Synonym(e):
Tetrabutylammonium isocyanate, Tetrabutylammonium oxycyanide
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OCN)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
Beilstein:
5671059
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Form
crystals
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-]C#N.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.CHNO/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1-3/h5-16H2,1-4H3;3H/q+1;/p-1
InChIKey
PEFQHPVDKJBRFF-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)