Wichtige Dokumente
806757
PEG-diacrylate
mol wt 3350, 0.2 μm filtered
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
3350
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O(CCOC(=O)C=C)C(=O)C=C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-7(9)11-5-6-12-8(10)4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChIKey
KUDUQBURMYMBIJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)