Wichtige Dokumente
805971
Acetamidinium iodide
Synonym(e):
1-aminoethaniminium iodide, Greatcell Solar®
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Qualitätsniveau
Form
powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
100 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CC(N)=[NH2+].[I-]
InChI
1S/C2H6N2.HI/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
InChIKey
GGYGJCFIYJVWIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)