Wichtige Dokumente
799521
Indole-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C12=CC=CC=C1C=C[15N]2
InChI
1S/C8H6N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6H/i9+1
InChIKey
DAIGRYNHHZOIRD-QBZHADDCSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
249.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
121 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)