Wichtige Dokumente
795909
Sodium hydroxide-18O solution
20% in H218O, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Assay
97% (CP)
Form
solution
Konzentration
20% in H218O
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[Na][18OH]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1/i;1+2
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-NLQOEHMXSA-M
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)