Wichtige Dokumente
793841
2,2-Difluoroacetophenone
Synonym(e):
α,α-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, Difluoromethyl phenyl ketone
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Dichte
1.180±0.06 g/mL
Funktionelle Gruppe
fluoro
ketone
phenyl
SMILES String
FC(F)C(C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6F2O/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H
InChIKey
OLYKCPDTXVZOQF-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Product was reported by Hartwig and coworkers in the one-pot synthesis of difluoromethylated arenes from aryl chlorides and bromides.
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Pd-Catalyzed a-Arylation of a;a-Difluoroketones with Aryl Bromides and Chlorides. A Route to Difluoromethylarenes
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?