Wichtige Dokumente
791245
N749 Black Dye
Synonym(e):
Greatcell Solar®, Black dye, Ruthenium 620, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium)[[2,2′′6′,2′′-terpyridine]-4,4′,4′′-tricarboxylato(3-)-N1,N1′,N1′′]tris(thiocyanato-N)hydrogen ruthenate(4-)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
85% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
dark green
λmax
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
SMILES String
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
InChIKey
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Recommended application in 0.2-0.3mM solution with ethanol or acetonitrile/tert-butanol (1:1; vol:vol).
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)