Wichtige Dokumente
776777
InP/ZnS quantum dots
stabilized with oleylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, 5 mg/mL in toluene
Synonym(e):
Cadmium free core shell quantum dots, Cadmium free quantum dots, Core/Shell heavy metal free quantum dots, Fluorescent nanocrystals
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
liquid
Konzentration
5 mg/mL in toluene
Fluoreszenz
FWHM <70 nm, quantum yield ~30%
λem 620 nm
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
and the corresponding regulations worldwide makes these InP/ZnS quantum dots as more desirable alternatives for consumer applications.
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Lungs, Respiratory system
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?