776262
3,6-Bis(5-bromo-2-thienyl)-2,5-bis(2-hexyldecyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
98%
Synonym(e):
Pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione,3,6-bis(5-bromo-2-thienyl)-2-5-bis(2-hexyldecyl)-2,5-dihydro-
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C
SMILES String
O=C1N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C(C2=CC=C(Br)S2)=C3C1=C(C4=CC=C(Br)S4)N(CC(CCCCCC)CCCCCCCC)C3=O
InChI
1S/C46H70Br2N2O2S2/c1-5-9-13-17-19-23-27-35(25-21-15-11-7-3)33-49-43(37-29-31-39(47)53-37)41-42(45(49)51)44(38-30-32-40(48)54-38)50(46(41)52)34-36(26-22-16-12-8-4)28-24-20-18-14-10-6-2/h29-32,35-36H,5-28,33-34H2,1-4H3
InChIKey
MNALLGNMYJQSHP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)