Wichtige Dokumente
776157
2-(Trifluoromethoxy)ethanol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.323
Dichte
1.334 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OCCOC(F)(F)F
InChI
1S/C3H5F3O2/c4-3(5,6)8-2-1-7/h7H,1-2H2
InChIKey
HZAARXYRNUBDNS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.9 °F
Flammpunkt (°C)
44.4 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)