Merck
772445
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH
95%, for peptide synthesis
Synonym(e):
N-α-Fmoc-O-β-(2-acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl)-L-serine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H36N2O13
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
656.63
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Fmoc-Ser[GalNAc(Ac)3-α-D]-OH, 95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(O[C@@H]([C@H](COC(C)=O)O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)[C@H]1OC[C@@H](C(O)=O)NC(OCC2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4)=O)=O
InChI
1S/C32H36N2O13/c1-16(35)33-27-29(46-19(4)38)28(45-18(3)37)26(15-42-17(2)36)47-31(27)43-14-25(30(39)40)34-32(41)44-13-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-29,31H,13-15H2,1-4H3,(H,33,35)(H,34,41)(H,39,40)/t25-,26-,27+,28-,29+,31-/m0/s1
InChIKey
ORICVOOXZDVFIP-MIOLQQMZSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)