Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
77056
3-Pentyn-2-ol
≥98.0% (GC)
Alle Fotos(3)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.448
bp
138-140 °C (lit.)
Dichte
0.900 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC#CC(C)O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h5-6H,1-2H3
InChIKey
HJFRLXPEVRXBQZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?