Wichtige Dokumente
768537
Dimethyl 2-oxoglutarate-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
α-Ketoglutarate dimethyl ester-1-13C, Dimethyl α-ketoglutarate-1-13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
liquid
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
O=[13C](C(CCC(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C7H10O5/c1-11-6(9)4-3-5(8)7(10)12-2/h3-4H2,1-2H3/i7+1
InChIKey
TXIXSLPEABAEHP-CDYZYAPPSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)