Wichtige Dokumente
766682
2,2,6,6-Tetramethyl-4-[1-oxo-6-(triethylammonio)hexylamino]-1-piperidinyloxy bromide
95%
Synonym(e):
WS-TEMPO, water soluble N-oxyl compound, water soluble-TEMPO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
mp (Schmelzpunkt)
216-221 °C (decomposition)
Funktionelle Gruppe
amide
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CCCCCC(=O)NC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C21H42N3O2.BrH/c1-8-24(9-2,10-3)15-13-11-12-14-19(25)22-18-16-20(4,5)23(26)21(6,7)17-18;/h18H,8-17H2,1-7H3;1H
InChIKey
NEQWUIVYFXHUMV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)