Wichtige Dokumente
757926
Choline chloride-1-13C,1,1,2,2-d4
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, 99% (CP)
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)