Merck
75570
Sigma-Aldrich
Orthobenzoesäure-triethylester
≥95.0% (GC)
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C(OC2H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.30
Beilstein:
645341
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.472 (lit.)
n20/D 1.472
bp
239-241 °C (lit.)
80 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
SMILES String
CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1
InChI
1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
BQFPCTXLBRVFJL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)