Wichtige Dokumente
754366
6-(Aminomethyl)indole
97%
Synonym(e):
(1H-Indol-6-yl)methylamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
135-140 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NCc1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-8-3-4-11-9(8)5-7/h1-5,11H,6,10H2
InChIKey
FURRUNQWZZOXOT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)