Wichtige Dokumente
754005
PCPDTBT
average Mw 7,000-20,000
Synonym(e):
Poly[2,6-(4,4-bis-(2-ethylhexyl)-4H-cyclopenta [2,1-b;3,4-b′]dithiophene)-alt-4,7(2,1,3-benzothiadiazole)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Band gap: 1.75 eV
Qualitätsniveau
Form
solid
Mol-Gew.
average Mw 7,000-20,000
Verlust
0.5 wt. % TGA, 350 °C
mp (Schmelzpunkt)
>400 °C
λmax
700 nm
Energie der Orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -3.55 eV
Leistung von OPV-Bauelementen
ITO/PEDOT:PSS/PCPDTBT:PC61BM/Al
Halbleitereigenschaften
P-type (mobility=2×10−2 cm2/V·s)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?