Wichtige Dokumente
749974
Glycine-13C2,15N,2,2-d2
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
Aminoacetic acid-13C2,15N,2,2-d2, Aminoethanoic acid-13C2,15N,2,2-d2
About This Item
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[15NH2][13C]([2H])([2H])[13C](O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1D2,2+1,3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-VKCSHUPISA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)