Wichtige Dokumente
748420
2-(Diphenylphosphino)benzenesulfonic acid
97%
Synonym(e):
2-diphenylphosphanylbenzenesulfonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
255-260 °C
SMILES String
OS(=O)(=O)c1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15O3PS/c19-23(20,21)18-14-8-7-13-17(18)22(15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H,(H,19,20,21)
InChIKey
HXVJDHROZFWXHT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)