Wichtige Dokumente
747254
Eisenoxid(II,III), magnetische Nanopartikel -Lösung
10 nm avg. part. size (TEM), carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL Fe in H2O, dispersion
Synonym(e):
Magnetische Eisenoxid Nanokristalle, Magnetit, Superparamagnetische Eisenoxid Nanopartikel
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
dispersion
nanoparticles
Qualitätsniveau
Konzentration
5 mg/mL Fe in H2O
Magnetisierung
>45 emu/g, at room temperature; under 4500 Oe
Farbe
brown
Durchschnittliche Teilgröße
10 nm (TEM)
Dichte
~1 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChIKey
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?