739332
PEDOT:PSS
high-conductivity grade, 1.1% aqueous dispersion, surfactant-free
Synonym(e):
PEDOT:PSS, Poly-(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly-(styrolsulfonat)
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Poly(3,4-ethylendioxythiophen)-poly(styrolsulfonat), 1.1% in H2O, surfactant-free, high-conductivity grade
Qualität
high-conductivity grade
Qualitätsniveau
Form
liquid
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
1.1% in H2O
Widerstand
<100 Ω/sq, <80% visible light transmission (40μm wet)
Brechungsindex
n20/D 1.334
pH-Wert
<2.5
Viskosität
30-100 cP(20 °C)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?