Wichtige Dokumente
736716
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Potassium ferrocyanide-13C6
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
InChIKey
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)