Wichtige Dokumente
736023
3-Amino-4-iodopyridine
97%
Synonym(e):
4-Iodo-3-pyridinamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
65-70 °C
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Nc1cnccc1I
InChI
1S/C5H5IN2/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3H,7H2
InChIKey
ZJRSKTXMSIVNAU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)