Merck
735892
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid), azide terminated
average Mn 8,700
Synonym(e):
Polystyrol-polyacrylsäure, Polymersome-bildendes Polymer
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH(C6H5)[CH2CH(C6H5)]x [CH2CH(CO2H)]y N3
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Mol-Gew.
Mn 1,600-1,950 (poly(acrylic acid))
Mn 6,500-7,000 (polystyrene)
Mn 8,100-9,100
average Mn 8,700
mp (Schmelzpunkt)
192-197 °C
Mw/Mn
1.2
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)