Wichtige Dokumente
734993
3-Phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
97%
Synonym(e):
3-Phenylpyrazole-4-carbaldehyde
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-147 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
InChIKey
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)