Merck
734462
Sigma-Aldrich
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
contains ≤0.5% BHT as inhibitor, 95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H7ClO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
liquid
Enthält
≤0.5% BHT as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.455
Dichte
1.150 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(=C)CCl
InChI
1S/C5H7ClO2/c1-4(3-6)5(7)8-2/h1,3H2,2H3
InChIKey
NYMDTEIPYQNXIL-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.0 °F
Flammpunkt (°C)
62.77 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)