Merck
734403
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-13C,6,6-d2
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonym(e):
Deuterierte Glucose, Markierte Glucose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5D2H10O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[2H][13C]([2H])(O)[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i1+1D2
InChIKey
WQZGKKKJIJFFOK-AUJTXTGDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D L Chen et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 100(11), 4082-4091 (2015-09-18)
Whereas insulin resistance and obesity coexist, some obese individuals remain insulin sensitive. We examined phenotypic and metabolic factors associated with insulin sensitivity in both muscle and liver in obese individuals. Sixty-four nondiabetic obese adults (29 males) underwent hyperinsulinemic (15 and
Agnieszka Sitarska et al.
Journal of biomolecular NMR, 62(2), 191-197 (2015-05-02)
For a wide range of proteins of high interest, the major obstacle for NMR studies is the lack of an affordable eukaryotic expression system for isotope labeling. Here, a simple and affordable protocol is presented to produce uniform labeled proteins