Wichtige Dokumente
730343
Pyrazin-2-Thiocarboxamid
97%
Synonym(e):
Pyrazin-2-carbothioamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
195-200 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=S)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3S/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
InChIKey
LIURPUMROGYCLW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)