Wichtige Dokumente
727431
4-Azido-anisol -Lösung
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥90.0% (HPLC)
Synonym(e):
1-Azido-4-methoxy-benzol -Lösung, 4-Methoxy-phenyl-azid -Lösung
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
liquid
Konzentration
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Verunreinigungen
≤2.0% water
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C7H7N3O/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)9-10-8/h2-5H,1H3
InChIKey
PPKDSHDYUBDVKL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F
Flammpunkt (°C)
-30 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?