Merck
725676
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglykol)diacrylamid
average MN 3,700, acrylamide, ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
Poly(ethylenglykol)diacrylamid, average Mn 3,700, contains ≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Form
solid
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn 3,700
Enthält
≤1,500 ppm HQ as inhibitor
Übergangstemp.
Tm 50-54 °C
Ω-Ende
acrylamide
α-Ende
acrylamide
Lagertemp.
−20°C
Angaben zur Herstellung
Synthesized with an initial concentration of ≤1,500 ppm MEHQ
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)