Merck
724246
Sigma-Aldrich
Bisphenol A sulfate sodium salt
95% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H16O5SNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
331.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
SMILES String
[Na+].CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(OS([O-])(=O)=O)cc2
InChI
1S/C15H16O5S.Na/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(10-6-12)20-21(17,18)19;/h3-10,16H,1-2H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChIKey
IENSPWAUWOIJJS-UHFFFAOYSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Sonstige Hinweise
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Luigi Lopardo et al.
Environment international, 125, 1-8 (2019-01-29)
Molecular epidemiology in human biomonitoring allows for verification of public exposure to chemical substances. Unfortunately, due to logistical difficulties and high cost, it evaluates only small study groups and as a result does not provide comprehensive large scale community-wide exposure