Wichtige Dokumente
720410
3,5-Dimethylisoxazol-4-yl-4-boronic acid
≥95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
82-86 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1noc(C)c1B(O)O
InChI
1S/C5H8BNO3/c1-3-5(6(8)9)4(2)10-7-3/h8-9H,1-2H3
InChIKey
DIIFZCPZIRQDIJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?