Wichtige Dokumente
720313
2-Chlor-5-(trifluormethyl)-pyrimidin
96%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-52 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
fluoro
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC(F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChIKey
TYCYTQLXAIDJNF-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
160.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71.1 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?