Wichtige Dokumente
717266
Adipin-d8-säure-dihydrazid
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
180-182 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2
InChIKey
IBVAQQYNSHJXBV-SVYQBANQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
302.0 °F
Flammpunkt (°C)
150 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)